Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
2N8, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates, mouse
Application:
WB
Citations:
13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
2N8, monoclonal
species reactivity
vertebrates, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr416)
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
60kDa
Src (znana również jako pp60src) jest niereceptorową kinazą tyrozynową zaangażowaną w transdukcję sygnału w wielu systemach biologicznych i zaangażowaną w rozwój ludzkich nowotworów. Istnieją dwa krytyczne miejsca fosforylacji tyrozyny na Src, tyrozyna 418 i tyrozyna 529 (w odniesieniu do ludzkiej sekwencji Src). Tyrozyna 418 znajduje się w domenie katalitycznej i jest jednym z miejsc autofosforylacji. Pełna aktywność katalityczna Src wymaga fosforylacji tyrozyny 418. Ten region Src jest również wysoce konserwowany we wszystkich pokrewnych kinazach z rodziny Src, a zatem wcześniejsza immunoprecypitacja może być wymagana do identyfikacji, który członek rodziny Src jest aktywowany.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję ...NE[pY]TA..., gdzie pY odpowiada fosfotyrozynie w pozycji 416 c-Src.
Application
Analiza Western Blot:
Rozcieńczenie 1:1000 tej partii wykryło fosfo-c-Src w lizatach RIPA z komórek COS transfekowanych aktywnym Src (nr kat. 21-115) (rysunek A).
Immunoprecypitacja:
Poprzednia partia wykryła endogenną fosfo-c-Src immunoprecypitowaną z lizatów RIPA NIH/3T3 za pomocą kulek agarozowych anty-Src, klon GD11 (nr kat. 16-186) (rysunek B).
Rozcieńczenie 1:1000 tej partii wykryło fosfo-c-Src w lizatach RIPA z komórek COS transfekowanych aktywnym Src (nr kat. 21-115) (rysunek A).
Immunoprecypitacja:
Poprzednia partia wykryła endogenną fosfo-c-Src immunoprecypitowaną z lizatów RIPA NIH/3T3 za pomocą kulek agarozowych anty-Src, klon GD11 (nr kat. 16-186) (rysunek B).
Anti-phospho-Src family (Tyr416) Antibody, clone 2N8 jest przeciwciałem przeciwko rodzinie fosfo-Src (Tyr416) do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami na podstawie homologii sekwencji.
fosfo-c-Src (Tyr416)
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórkowy RIPA
Lizat komórkowy RIPA
Routinely evaluated by immunoblot of endogenous phospho-c-Src immunoprecipitated from NIH/3T3 RIPA lysates with anti-Src, clone GD11 agarose beads (Cat # 16-186)
Other Notes
Zastępuje: 05-857
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-fosfo-Src (Tyr416), klon 2N8, królicze monoklonalne
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Yunxiang Zhu et al.
The Journal of biological chemistry, 286(17), 14787-14794 (2011-03-16)
Lipid rafts reportedly have a role in coalescing key signaling molecules into the immunological synapse during T cell activation, thereby modulating T cell receptor (TCR) signaling activity. Recent findings suggest that a correlation may exist between increased levels of glycosphingolipids
Corinne M Silva
Oncogene, 23(48), 8017-8023 (2004-10-19)
The signal transducers and activators of transcription (STATs) were originally identified in the signaling pathway activated by the nontyrosine kinase containing cytokine receptors. The role of these STATs in hematopoietic cell signaling has been well described. In the case of
Molecular interdiction of Src-family kinase signaling in hematopoietic cells.
Geahlen, Robert L, et al.
Oncogene, 23, 8024-8032 (2004)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-857 | 04053252737015 |