Kluczowe dokumenty
03-0165-00
Millipore
Zestaw ewaluacyjny ® Plate Washer
Wybierz wielkość
1 PKG
6380,00 zł
6380,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
6380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
6380,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 marca 2025Szczegóły
metody
single molecule counting: suitable
Opis ogólny
Przy testach immunologicznych TM=["SMC"] osiągających czułości na poziomie femtogramów/ml, ważne jest zapewnienie najwyższej wydajności myjki do płytek w krytycznych etapach mycia płytek podczas całego testu. Przed uruchomieniem cennych próbek należy ocenić wydajność myjki do płytek za pomocą naszego zestawu TM=["SMC"] Plate Washer Evaluation Kit.
Ten zestaw zawiera wszystkie odczynniki wymagane do wykonania 5 płytek, w tym unikalny odczynnik, który naśladuje etapy testu immunologicznego SMC, ze skróconym przepływem pracy, który zarówno izoluje, jak i podkreśla wydajność myjki do płytek. Zoptymalizowaliśmy ten odczynnik do analizy zarówno w myjkach mikropłytek BioTek 405 TS, jak i Tecan HydroFlex oraz do odczytu na platformach SMCxPRO i Erenna immunoassay.
Zastosowanie
  • Pięć 96-dołkowych testów w zestawie: Test na wielu myjkach lub przed i po konserwacji myjki do płytek<br />
  • Skrócony przepływ pracy: Wykonanie testu w około 1 godzinę<br />
  • Ocenia zarówno TM=["BioTek"] 405 TS, jak i myjki do mikropłytek Tecan HydroFlex<br />
  • Możliwość analizy danych na platformach TM=["SMCxPRO"] i Erenna<br />
  • Potwierdzenie optymalnej wydajności myjki płytek przed oceną cennych próbek
Komponenty
Plate Washer Evaluation Diluent Plate Washer Evaluation Reagent 10X Wash Buffer Buffer D Elution Buffer B
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Learn how to optimize your plate washer performance with the SMC® Plate Washer Evaluation Kit and assay precious samples with confidence.
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.