Merck
02-104
Wyciąg z przysadki bydlęcej - 150 mg
Upstate®, suitable for cell culture
Synonim(y):
Ekstrakt z bydła, Wyciąg z przysadki bydlęcej
Wybierz wielkość
150 MG
2510,00 zł
2510,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Wyciąg z przysadki bydlęcej - 150 mg, Upstate®, suitable for cell culture
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type epithelial cells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
P1167B3635B1502
form
liquid
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Application
Do stosowania jako suplement pożywki do hodowli komórkowych
Ekstrakt z przysadki bydlęcej do stosowania jako suplement pożywki do hodowli komórkowej jest dostępny w formacie 150 mg i został zoptymalizowany i zatwierdzony do hodowli komórkowej.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Physical form
Liofilizowany ze sterylnej wody zawierającej NaCl
Preparation Note
Liofilizowany: Stabilny przez 2 lata w temperaturze 4°C od daty wysyłki. Uwodniony: Stabilny przez 3 miesiące w temperaturze -20°C.
Analysis Note
routinely evaluated in a 5 day growth assay of fetal bovine heart endothelial cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct analysis of growth factor requirements for isolated human fetal hepatocytes.
Hoshi, H, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 23, 723-732 (1987)
Direct mitogenic effects of insulin, epidermal growth factor, glucocorticoid, cholera toxin, unknown pituitary factors and possibly prolactin, but not androgen, on normal rat prostate epithelial cells in serum-free, primary cell culture.
McKeehan, W L, et al.
Cancer Research, 44, 1998-2010 (1984)
Clonal growth of normal human epidermal keratinocytes in a defined medium.
Tsao, M C, et al.
Journal of Cellular Physiology, 110, 219-229 (1982)