Key Documents
T-904
Trimipramine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)CC(C)CN1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C20H26N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3
Klucz InChI
ZSCDBOWYZJWBIY-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , DRD2(1813) , HRH1(3269) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A2(6530)
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup