T-105
Testosterone Calibrator
Level 10, 2000 ( ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Testosterone Calibrator
About This Item
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
IVD
for in vitro diagnostic use
stężenie
2000 ( ng/dL, Stripped Serum)
Format
single component solution
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)