Merck
T-069
Supelco
Tilidine-D6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17D6H17NO2 · HCl
Masa cząsteczkowa:
315.87
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC([C@]1(C2=CC=CC=C2)CCC=C[C@H]1N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.Cl
InChI
1S/C17H23NO2.ClH/c1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3;/h5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3;1H/t15-,17+;/m1./s1/i2D3,3D3;
Klucz InChI
MUWDJVKYGSDUSH-YGQHATDOSA-N
Opis ogólny
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of tilidine levels in GC/MS or LC/MS testing methods for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or isotope dilution applications. Tilidine is a synthetic opioid analgesic used mainly in Germany, Switzerland and Belgium for treatment of moderate to severe pain, both acute and chronic. While tilidine is considered a moderately-potent opioid, its active metabolite nortilidine possesses analgesic effects roughly equivalent to that of morphine.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C