Kluczowe dokumenty
NMID816G
(±)-Methamphetamine hydrochloride hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.69
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
TWXDDNPPQUTEOV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Brain, Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)