Merck
PHR8844
Supelco
Meperidine hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, Pethidine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1383001
opakowanie
pkg of 500 MG
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
Cl[H].CCOC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H21NO2.ClH/c1-3-18-14(17)15(9-11-16(2)12-10-15)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8H,3,9-12H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
WCNLCIJMFAJCPX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)