Kluczowe dokumenty
NMID559
17α-Ethyl-5ß-estrane-3α,17ß-diol
NMI Australia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.48
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h13-18,21-22H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Klucz InChI
GUBNWXDDDXQJOQ-VIVHBNLFSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)