Merck
M-191
Supelco
Mirtazapine-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
741,00 zł
741,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
741,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16D3N3
Masa cząsteczkowa:
268.37
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
741,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny odpowiedni do ilościowych testów spektrometrii mas w analizie kryminalistycznej, toksykologii klinicznej lub testach na obecność narkotyków w moczu. Mirtazapina jest tetracyklicznym lekiem przeciwdepresyjnym sprzedawanym pod nazwami handlowymi Remeron, Avanza lub Zispin w leczeniu depresji.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)