M-188
MT-45 dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]Cl.[H]Cl.C1(C(N2CCN(C3CCCCC3)CC2)CC4=CC=CC=C4)=CC=CC=C1
InChI
1S/C24H32N2.2ClH/c1-4-10-21(11-5-1)20-24(22-12-6-2-7-13-22)26-18-16-25(17-19-26)23-14-8-3-9-15-23;;/h1-2,4-7,10-13,23-24H,3,8-9,14-20H2;2*1H
Klucz InChI
PDTBWROWBIVSFO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup