Przejdź do
M-160
(±)-4-Methylephedrine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Deuterated 4-methylephedrine hydrochloride solution
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
759,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14D3NO · HCl
Masa cząsteczkowa:
218.74
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC([2H])([2H])[2H])C(O)C1=CC=C(C)C=C1.Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-4-6-10(7-5-8)11(13)9(2)12-3;/h4-7,9,11-13H,1-3H3;1H/i3D3;
InChI key
DDFKODAFZRBBOK-FJCVKDQNSA-N
General description
A bath salt cathinone analog and primary urinary metabolite of mephedrone. Mephedrone, also known as 4-methylmethcathinone, is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends across the US, Europe, and Asia. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as an internal standard for quantitation of (±)-4-Methylephedrine by LC/MS or GC/MS for applications in urine drug testing, clinical toxicology, or forensic testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M-189B-051P-102
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)