Merck
M-019
Supelco
(±)-Methadone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.45
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC(C(CC(C)N(C)C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C21H27NO/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3
Klucz InChI
USSIQXCVUWKGNF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... OPRM1(4988)
Opis ogólny
Metadon to syntetyczny opioid stosowany w medycynie jako środek przeciwbólowy i podtrzymujący działanie antydepresyjne u pacjentów uzależnionych od opioidów. Lek jest sprzedawany pod kilkoma nazwami handlowymi, takimi jak Symoron, 8484, Amidone, 8528, Physeptone lub Heptadon. Ten certyfikowany roztwór nasycający® jest odpowiedni dla metod testowania LC/MS lub GC/MS w monitorowaniu recept na ból, analizie kryminalistycznej lub toksykologii klinicznej.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Dolophine is a registered trademark of Roxane Laboratories, Inc.
Methadose is a registered trademark of Mallinckrodt Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The lethal burden of drug overdose.
Lancet (London, England), 382(9895), 833-833 (2013-09-10)
Advice on methadone and oral health: dental public health in action.
C M Jones et al.
Community dental health, 30(2), 68-70 (2013-07-31)
David Kao et al.
Annals of internal medicine, 158(10), 735-740 (2013-05-22)
Long-acting opioids are a leading cause of accidental death in the United States, and methadone is associated with greater mortality rates. Whether this increase is related to the proarrhythmic properties of methadone is unclear. To describe methadone-associated arrhythmia events reported
Philippa Hawley et al.
Pain research & management, 18(2), 83-86 (2013-05-11)
Methadone is one of the most important medications used for the treatment of refractory pain in the palliative care setting, and is usually initially prescribed by one of a limited number of physicians who have acquired authorization for its use.
Kobra Lashkaripour et al.
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 62(10), 1003-1007 (2013-07-23)
To examine the 3-month effect of methadone maintenance treatment (MMT) on quality of life (QOL) of substance-dependent outpatients in Iran. The qausi-experimental study performed at the Oral Maintenance Methadone Treatment Clinic of the Baharan Psychiatric Hospital, a university hospital in