Przejdź do
E-006
Nadchloran EDDP
ampule of 10 mg, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
EDDP perchlorate, 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine perchlorate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23N · HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.86
MDL number:
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
form
solid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 10 mg
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E-062E-057PHL89592
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
PhytoLab
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
primary reference standard
General description
Certyfikowany materiał referencyjny głównego metabolitu metadonu w moczu. Metadon, sprzedawany pod różnymi nazwami handlowymi, takimi jak Symoron, Amidone lub Methadose®, jest syntetycznym opioidem stosowanym w medycynie jako środek przeciwbólowy i jako podtrzymujący środek przeciw uzależnieniom do stosowania u pacjentów uzależnionych od opioidów. Odpowiednie zastosowania tego wzorca referencyjnego obejmują materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli dla metod LC/MS lub GC/MS w testach metadonu do zastosowań w toksykologii klinicznej lub analizie kryminalistycznej.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Methadose is a registered trademark of Mallinckrodt Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Numer produktu
Opis
Cennik
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ricarda Jantos et al.
Forensic science international, 226(1-3), 254-260 (2013-02-21)
Body fluids and tissues in 16 methadone (MTD)-associated fatalities were investigated to find out whether analysis of MTD and its metabolite 2-ethylidine-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP) following enantioselective separation of both compounds may assist in the interpretation of MTD findings. Individual case histories
Cristiana Gambelunghe et al.
Annals of clinical and laboratory science, 43(1), 22-30 (2013-03-07)
It may be advantageous to use sweat, rather than blood or urine, to monitor individuals' drug exposure for the purposes of drug treatment programs, employment initiatives, and forensic investigations. Forty-eight patients receiving methadone at the Public Service for the Treatment
Maksymilian Kulza et al.
Przeglad lekarski, 67(10), 925-928 (2010-01-01)
Methadone maintenance therapy is one of the most popular treatments for opiate addiction. The easiest and the most reliable way to monitor the accuracy of the therapy is determination of methadone and its metabolites in biological material. The aim of
Karen Marie Dollerup Holm et al.
Journal of analytical toxicology, 36(7), 487-496 (2012-07-11)
We developed a method based on liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry to quantify individual enantiomers of methadone and its primary metabolite, R/S-2-ethyl-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolinium (EDDP), in postmortem blood and brain tissue. Samples were prepared with a Tecan Evo robotic system.
M Rosa Boleda et al.
Chemosphere, 84(11), 1601-1607 (2011-06-15)
A total of seventy samples of drinking water were tested for non-controlled and illicit drugs. Of these, 43 were from Spanish cities, 15 from seven other European countries, three from Japan and nine from seven different Latin American countries. The
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E-006-10MG04061833592298