Merck
IMPC-051-01
Supelco
Theophylline solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified Spiking Solution® nadaje się do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli dla metod testowania teofiliny metodą LC-MS/MS lub GC-MS. Teofilina, znana również jako dimetyloksantyna, jest naturalnie występującym stymulantem z rodziny ksantyn. Sprzedawana pod nazwą handlową Theolair, teofilina jest stosowana w leczeniu astmy i innych chorób układu oddechowego.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
F S F Ram et al.
Respiratory medicine, 99(2), 135-144 (2005-02-18)
To determine the efficacy of oral theophylline compared with placebo in people with stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Systematic review of randomized-controlled trials comparing oral theophylline with placebo for a minimum of 7 days in people with stable COPD.
Mazen Al-Alawi et al.
The American journal of medicine, 127(5), 370-378 (2014-01-02)
Global estimates on aging predict an increased burden of asthma in the older population. Consequently, its recognition, diagnosis, and management in clinical practice require optimization. This review aims to provide an update for clinicians, highlighting advances in the understanding of
Bing Dai et al.
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, 60(3), 360-370 (2012-04-21)
Whether treatment with adenosine receptor antagonists such as theophylline can prevent contrast-induced acute kidney injury (AKI) remains controversial. We conducted a meta-analysis of randomized controlled trials using MEDLINE (1966 to July 2011), EMBASE (1980 to July 2011), Web of Science
Manja Wachsmuth et al.
Nucleic acids research, 41(4), 2541-2551 (2013-01-01)
Riboswitches are regulatory RNA elements typically located in the 5'-untranslated region of certain mRNAs and control gene expression at the level of transcription or translation. These elements consist of a sensor and an adjacent actuator domain. The sensor usually is
C Mueller
The International journal of artificial organs, 27(12), 1066-1069 (2005-01-14)
Compared with periprocedural hydration alone, acetylcysteine with hydration significantly reduces the risk of contrast nephropathy in patients with chronic renal insufficiency by 50%. For elective contrast procedures, acetylcysteine should be given in a dose of 600 mg twice daily the