Merck
G-020
Supelco
Ganciclovir
1.0 mg/mL (1% 1M HCl in Methanol), certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, DHPG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL (1% 1M HCl in Methanol)
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Klucz InChI
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ganciclovir is a guanine-analogue, antiviral drug indicated for the treatment of cytomegalovirus (CMV) infection and human herpesvirus 6 (HHV-6). Therapeutic drug monitoring (TDM) of ganciclovir concentrations in patient serum is performed to avoid concentration-related adverse effects such as hepatic and renal toxicity and to evaluate drug adsorption. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting materials in the preparation of calibrators, controls, or linearity standards for a variety of LC-MS/MS or GC/MS testing methods in TDM, pharmaceutical research and clinical and diagnostic testing applications.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup