Merck
N-098
Supelco
Nevirapine solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
Klucz InChI
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) antiretroviral, nevirapine is prescribed to treat human immunodeficiency virus (HIV) infection. Nevirapine exhibits drug-drug interactions with antifungals, forms of hormonal contraception, and other antiretrovirals. This Certified Spiking Solution® is suitable for clinical and diagnostic testing or therapeutic drug monitoring of nevirapine in patient blood, serum, or plasma samples by LC-MS/MS or GC/MS.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup