Merck
Z-011
Supelco
Zidovudine solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C(NC1=O)=O)=CN1[C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
HBOMLICNUCNMMY-BWZBUEFSSA-N
Opis ogólny
Zidovudine, also known as azidothymidine (AZT), is a nucleoside analog reverse-transcriptase inhibitor (NRTI) antiretroviral used for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV) infection. Therapeutic drug monitoring (TDM) of zidovudine may be requested to evaluate its toxicity, assess virological failure, guide dosing regimens, or investigate drug-drug interactions. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in the preparation of calibrators, controls, or linearity standards for a variety of LC-MS/MS or GC/MS zidovudine testing applications including TDM and clinical and diagnostic testing.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup