Merck
F-059
Supelco
para-Fluorofentanyl-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24D3FN2O
Masa cząsteczkowa:
357.48
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CC([2H])([2H])[2H])N(C1=CC=C(F)C=C1)C(CC2)CCN2CCC3=CC=CC=C3
Opis ogólny
Parafluorofentanyl jest opioidowym środkiem przeciwbólowym będącym analogiem fentanylu opracowanym przez Janssen Pharmaceutica w latach 60. Parafluorofentanyl silnie aktywuje ludzki receptor opioidowy μ i jest nadużywany rekreacyjnie. Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do ilościowego oznaczania poziomów para-fluorofentanylu w moczu lub innych matrycach metodą LC/MS lub GC/MS w toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej lub testach na obecność narkotyków w moczu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)