Merck
F-057
Supelco
Fenproporex-D5 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Fenproporex oznakowany
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11D5N2 · HCl
Masa cząsteczkowa:
229.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C1=C(CC(C)NCCC#N)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H].Cl
InChI
1S/C12H16N2.ClH/c1-11(14-9-5-8-13)10-12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,11,14H,5,9-10H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,6D,7D;
Klucz InChI
ZBRZSJUFJUMKIM-MKCOZUEUSA-N
Opis ogólny
Ten roztwór referencyjny 6531 znakowany stabilnym izotopem jest odpowiedni do ilościowego oznaczania fenproporeksu w różnych zastosowaniach LC/MS lub GC/MS, od analizy kryminalistycznej i testowania narkotyków w moczu po toksykologię kliniczną i testy sportowe. Fenproporex, znany również jako Perphoxene i stosowany jako środek tłumiący apetyt w leczeniu otyłości, jest lekiem pobudzającym z klasy fenetyloaminy i amfetaminy, który wytwarza amfetaminę jako metabolit. Fenproporex jest oznaczony jako substancja kontrolowana Schedule IV w USA zgodnie z ustawą o substancjach kontrolowanych i jest również wymieniony jako substancja zakazana przez Światową Agencję Antydopingową.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)