ERA-018
4-Amino-2,6-dinitrotoluene
vial of 100 mg, analytical standard, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
vial of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NC1=CC([N+]([O-])=O)=C(C)C([N+]([O-])=O)=C1
InChI
1S/C7H7N3O4/c1-4-6(9(11)12)2-5(8)3-7(4)10(13)14/h2-3H,8H2,1H3
Klucz InChI
KQRJATLINVYHEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3