Wybierz wielkość
869,00 zł
869,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
SMILES string
O=C(C(CC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C1=CC(OCO2)=C2C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C13H17NO3.ClH/c1-3-10(14-4-2)13(15)9-5-6-11-12(7-9)17-8-16-11;/h5-7,10,14H,3-4,8H2,1-2H3;1H/i2D3,4D2;
InChI key
LZTAJXOEHCOKDE-CIIWIYAOSA-N
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| feature (Snap-N-Spike®) | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 0.5 mL |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® |
General description
Legal Information
Disclaimer
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1