Przejdź do
PHL89592
Californidine perchlorate
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
N-Methylcalifornine perchlorate, N-Methylcrychine perchlorate, N-Methylescholtzine perchlorate, Californine methoperchlorate, Crychine methoperchlorate, Escholtzine methoperchlorate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20ClNO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.83
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1(C)C2CC3=C(C=C(OCO4)C4=C3)C1CC5=CC6=C(OCO6)C=C52
InChI
1S/C20H20NO4.ClHO4/c1-21(2)15-3-11-5-17-19(24-9-22-17)7-13(11)16(21)4-12-6-18-20(8-14(12)15)25-10-23-18;2-1(3,4)5/h5-8,15-16H,3-4,9-10H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
WNHYBHNDRRHULH-UHFFFAOYSA-M
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83497PHL83531PHL89896
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)