Merck
A-120
Supelco
Aldosterone-13C3 solution
10 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C1813C3H28O5
Masa cząsteczkowa:
363.42
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
10 μg/mL in acetonitrile
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do ilościowego oznaczania poziomu aldosteronu przy użyciu metod LC/MS lub GC/MS w klinicznych zastosowaniach diagnostycznych. Aldosteron jest hormonem z rodziny mineralokortykoidów, który stymuluje transport sodu przez błony komórkowe i pomaga w utrzymaniu ciśnienia krwi i objętości krwi. Poziomy aldosteronu w surowicy/osoczu i moczu są mierzone za pomocą LC-MS/MS w celu zbadania pierwotnego lub wtórnego aldosteronizmu, od przerostu kory nadnerczy po chorobę naczyniowo-nerkową i zespół Barttera.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)