Merck
A-114
Supelco
AH-7921-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19D3Cl2N2O · HCl
Masa cząsteczkowa:
368.74
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCC1(N(C)C)CCCCC1)C2=C([2H])C(Cl)=C(Cl)C([2H])=C2[2H].Cl
Opis ogólny
Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do ilościowego oznaczania poziomów AH-7921 w moczu lub krwi metodami LC-MS lub GC/MS w toksykologii klinicznej, testach narkotykowych w moczu lub zastosowaniach analizy kryminalistycznej. AH-7921 to opioidowy lek designerski o 80% sile działania morfiny po podaniu doustnym. Odkryty po raz pierwszy w 2013 roku, AH-7921 jest aktywnym składnikiem syntetycznej marihuany znalezionej w Japonii.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Metzger et al.
Environmental science & technology, 50(15), 8188-8195 (2016-06-29)
The present study describes new procedures to obtain at millimeter resolution the spatial distribution of nitrite and nitrate in porewaters, combining diffusive equilibrium in thin films (DET), colorimetry and hyperspectral imagery. Nitrite distribution can be easily achieved by adapting the
Vladimir Zhemkov et al.
eLife, 10 (2021-05-12)
Sigma 1 receptor (S1R) is a 223-amino-acid-long transmembrane endoplasmic reticulum (ER) protein. S1R modulates activity of multiple effector proteins and is a well-established drug target. However, signaling functions of S1R in cells are poorly understood. Here, we test the hypothesis