Key Documents
999994P
Avanti
12:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999994P, powder
Synonim(y):
1,2-di-0-dodecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (999994P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 999994P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCC)=O
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn