Kluczowe dokumenty
900412E
Avanti
oleic acid(17-yne)
Avanti Research - A Croda Brand 900412E, ethanol solution
Synonim(y):
(Z)-octadec-9-en-17-ynoic acid
Wybierz wielkość
1 MG
576,00 zł
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
576,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H30 O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (900412E-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900412E
stężenie
1 mg/mL (900412E-1mg)
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Oleic acid (17-yne) is a click chemistry reagent useful for membrane research. The clickable alkyne group may be used to probe cholesterol binding interactions in living cells.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900412E-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)