Kluczowe dokumenty
900300M
Avanti
C32:6 fatty acid
Avanti Research - A Croda Brand 900300M, methylene chloride solution
Synonim(y):
Kwas 14Z,17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriakontaheksaenowy
Wybierz wielkość
1 MG
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H52O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
methylene chloride solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (900300M-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900300M
stężenie
1 mg/mL (900300M-1mg)
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC
InChI
1S/C32H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32(33)34/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-31H2,1H3,(H,33,34)
Klucz InChI
HIKGLCYKBLODNY-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką i woreczkiem foliowym Argon Overpack (900300M-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Poulos et al.
Advances in experimental medicine and biology, 318, 331-340 (1992-01-01)
Fatty acids with from 24 to 28 carbon atoms (very long-chain fatty acids, VLCFA) are present in small amounts in all mammalian tissues. Even longer chain fatty acids with from 30 to 38 carbon atoms (ultra-long-chain fatty acids, ULCFA) are