Kluczowe dokumenty
880700P
Avanti
16:0 PEG1000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880700P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-1000] (sól amonowa)
Wybierz wielkość
974,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
974,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (880700P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880700P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 880700P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C83H164NO32P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-81(85)113-78-80(116-82(86)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)79-115-117(88,89)114-33-32-84-83(87)112-77-76-111-75-74-110-73-72-109-71-70-108-69-68-107-67-66-106-65-64-105-63-62-104-61-60-
Klucz InChI
NLPYFLRBZNTJNT-MSPJXZLPSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)