Kluczowe dokumenty
880230P
Avanti
18:1 PEG5000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880230P, powder
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
Wybierz wielkość
753,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
753,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (880230P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880230P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 880230P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)