Merck
880157P
Avanti
DSPE-PEG2K-triGalNAc
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
DSPE-PEG2K-triGalNAc, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri(N-acetylgalactosamine), ammonium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C183H355N10O81P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4022.77
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.26
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (880157P-1MG)
pkg of 1 × 10 mg (880157P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
drug delivery
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3