Kluczowe dokumenty
880155P
Avanti
ALC-0159
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
PEG-N,N-ditetradecyloacetamid, α-[2-(ditetradecyloamino)-2-oksoetylo]-ω-metoksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)
Wybierz wielkość
1250,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1250,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 g (880155P-1G)
pkg of 1x100 mg (880155P-100MG)
pkg of 1x200 mg (880155P-200MG)
pkg of 1x25 mg (880155P-25MG)
pkg of 1x50 mg (880155P-50MG)
pkg of 1x500 mg (880155P-500MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
cationic lipids
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCC)C(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
InChI
1S/C121H243NO47/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-122(29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)121(123)120-169-119-118-168-117-116-167-115-114-166-113-112-165-111-110-164-109-108-163-107-106-162-105-104-161-103-102-160-101-100-159-99-98-158-97-96-157-95
Klucz InChI
LPAYAXQFSOFRTA-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
- Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880155P-50MG)
- Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880155P-100MG)
- Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880155P-200MG)
- Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880155P-500MG)
- 30 ml fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła (880155P-1G)
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)