Merck
870863P
Avanti
C16:0(alkyne) L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Heksadec-15-ynoyl L-karnityna
Wybierz wielkość
1 MG
839,00 zł
839,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
839,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H41NO4
Masa cząsteczkowa:
395.58
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
839,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (870863P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)CC([O-])=O
Klucz InChI
RTWQBTSPNOLHMY-OAQYLSRUSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870863P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)