Merck
900414P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1-Heksadec-15-ynoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
Wybierz wielkość
1 MG
1460,00 zł
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1460,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H72NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
713.96
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (900414P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900414P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
Klucz InChI
NJYXOUTYLFAWKP-OTMQOFQLSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (900414P-1MG i 900414P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karine Nozeret et al.
Scientific reports, 9(1), 15978-15978 (2019-11-07)
Lipoprotein modification is an essential process in Gram-negative bacteria. The action of three integral membrane proteins that catalyze the transfer of fatty acids derived from membrane phospholipids or cleave the signal peptide of the lipoprotein substrate result in the formation