Kluczowe dokumenty
870851P
Avanti
C16 Carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand 870851P, powder
Synonim(y):
palmitoyl L-carnitine
Wybierz wielkość
753,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
753,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870851P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 870851P
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3
Klucz InChI
XOMRRQXKHMYMOC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)