Merck
870728P
Avanti
22:6 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870728P, powder
Synonim(y):
dokozaheksaenoilokoenzym A (sól amonowa)
Wybierz wielkość
5 MG
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H75N10O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1129.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870728P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870728P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C43H66N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-34(52)71-27-26-45-33(51)24-25-46-41(55)38(54)43(2,3)29-64-70(61,62)67-69(59,60)63-28-32-37(66-68(56,57)58)36(53)42(65-32)50-31-49-35-39(44)47-30-48-40(35)50;;;/h5-6,8-9,11-12,
Klucz InChI
CTZVGYDJDPNALD-KEZPMSFUSA-N
Opis ogólny
22: 6-koenzym A jest syntetyzowany z ludzkich plemników.[1]
Zastosowanie
22: 6-koenzym A został użyty do określenia wpływu aktywności acylotransferazy lizofosfolipidowej na różnicowanie adipocytów.[2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870728P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of docosahexaenoyl coenzyme A in human spermatozoa
Jones R E and Plymate S R
Journal of Andrology, 14(6), 428-432 (1993)
Lysophosphatidylcholine acyltransferase 3 is the key enzyme for incorporating arachidonic acid into glycerophospholipids during adipocyte differentiation
Eto M, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(12), 16267-16280 (2012)