Merck
870329P
Avanti
C6:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Hexanoyl L-carnitine-d9
Wybierz wielkość
1 MG
935,00 zł
935,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
935,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16D9NO4
Masa cząsteczkowa:
268.40
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
935,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (870329P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C13H25NO4/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3/t11-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
Klucz InChI
VVPRQWTYSNDTEA-IRSYNYBUSA-N
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870329P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)