Kluczowe dokumenty
870321P
Avanti
C18:1 L-carnitine-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Oleoy L-carnitine-d9
Wybierz wielkość
935,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
935,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (870321P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-/t23-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
Klucz InChI
IPOLTUVFXFHAHI-BZADHMHDSA-N
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)