Merck
870291P
Avanti
16:0 Folate Cap PE
Avanti Research - A Croda Brand 870291P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(6-((folian)amino)heksanoilo) (sól sodowa)
Wybierz wielkość
1 MG
878,00 zł
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
878,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H100N9Na2O14P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1272.46
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (870291P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870291P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCNC(CC[C@H](NC(C1=CC=C(NCC(C=N2)=NC3=C2N=C(N)NC3=O)C=C1)=O)C([O-])=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
Opis ogólny
16:0 Folate Cap PE, znany również jako 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(6-((folian)amino)heksanoilo) (PE-FA), jest lipidem modyfikowanym grupą głowową.
Zastosowanie
16:0 Folate Cap PE lub 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(6-((folian)amino)heksanoilo) została wykorzystana do syntezy funkcjonalnych kropek polimerowych.[1][2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870291P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yufan Zhang et al.
Molecular imaging and biology, 21(6), 1026-1033 (2019-03-17)
Probe-based confocal laser endomicroscopy (pCLE) is a novel technique allowing real-time and high-resolution imaging in vivo. It provides microscopic images and increases the penetration depth of tissues compared with conventional white light endoscopy. The aim of the present study was
High resolution tracking of macrophage cells in deep organs and lymphatics using fluorescent polymer dots
Tang S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 9(19), 10966-10975 (2019)