Kluczowe dokumenty
870225P
Avanti
16:0 Succinyl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870225P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(succinyl) (sodium salt)
Wybierz wielkość
723,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
723,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (870225P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870225P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 870225P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H78NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-40(46)50-35-37(36-52-54(48,49)51-34-33-42-38(43)31-32-39(44)45)53-41(47)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37H,3-36H2,1-2H3,(H,42,43)(H,44,45)(H,48,49);/q;+1/p-1/t37-;/m1./s1
Klucz InChI
CSBBOJBLMMDIFP-GKEJWYBXSA-M
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)