Merck
860825P
Avanti
24:1(2R-OH) Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 860825P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(R)-hydroksynerwonoilo)-D-erytrofingozyna
Wybierz wielkość
5 MG
1410,00 zł
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H81NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
664.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860825P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860825P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H81NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-41(46)42(47)43-39(38-44)40(45)36-34-32-30-28-26-24-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,36,39-41,44-46H,3-16,19-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,43,47)/b18-17-,36-34+/t39-,40+,41+/m0/s1
Klucz InChI
AEJPDHWODCHVKB-LDVUWZDOSA-N
Opis ogólny
Ceramidy zawierające 2-hydroksykwasy tłuszczowe (hFA) występują głównie w naskórku.[1] Ceramid 24:1(2R-OH) jest 2R hydroksylowanym sfingolipidem zawierającym kwas nerwowy.[2]
Działania biochem./fizjol.
Hydroksykwasy tłuszczowe (hFA) - sfingolipidy odgrywają istotną rolę w sygnalizacji komórkowej,[3] różnicowaniu komórek i apoptozie.[2] Lipidy te pomagają również w tworzeniu i funkcjonowaniu mieliny.[4] hFA-ceramid jest wytwarzany przez zależny od NAD(P)H enzym, 2-hydroksylazę kwasów tłuszczowych (FA2H).[5] hFA-ceramidy pomagają w funkcjonowaniu bariery przepuszczalności naskórka.[3]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860825P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inge Zöller et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(39), 9741-9754 (2008-09-26)
Sphingolipids containing 2-hydroxylated fatty acids are among the most abundant lipid components of the myelin sheath and therefore are thought to play an important role in formation and function of myelin. To prove this hypothesis, we generated mice lacking a
Helena Maier et al.
The Journal of biological chemistry, 286(29), 25922-25934 (2011-06-02)
2-Hydroxylated fatty acid (HFA)-containing sphingolipids are abundant in mammalian skin and are believed to play a role in the formation of the epidermal barrier. Fatty acid 2-hydroxylase (FA2H), required for the synthesis of 2-hydroxylated sphingolipids in various organs, is highly
Lin Guo et al.
Journal of lipid research, 53(7), 1327-1335 (2012-04-21)
FA 2-hydroxylase (FA2H) is an NAD(P)H-dependent enzyme that initiates FA α oxidation and is also responsible for the biosynthesis of 2-hydroxy FA (2-OH FA)-containing sphingolipids in mammalian cells. The 2-OH FA is chiral due to the asymmetric carbon bearing the
Ana B Herrero et al.
Cancer research, 68(23), 9779-9787 (2008-12-03)
PM02734 is a novel synthetic antitumor drug that is currently in phase I clinical trials. To gain some insight into its mode of action, we used the yeast Saccharomyces cerevisiae as a model system. Treatment of S. cerevisiae with PM02734
Hiroko Hama
Biochimica et biophysica acta, 1801(4), 405-414 (2009-12-23)
2-Hydroxy fatty acids (hFA) are important components of a subset of mammalian sphingolipids. The presence of hFA in sphingolipids is best described in the nervous system, epidermis, and kidney. However, the literature also indicates that various hFA-sphingolipids are present in