Merck
860780P
Avanti
α-Galactosyl FP20
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
6-O-α-D-Galactopyranosyl-1β,2N,3-tridodecanoyl-D-glucosamine-4-phosphate, sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H89NNaO16P
Masa cząsteczkowa:
990.18
Kod UNSPSC:
12352211
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860780P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
vaccine development
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OP(O)(=O)O[Na])C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
Zastosowanie
Vaccine development
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860780P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3