Kluczowe dokumenty
860776P
Avanti
16:0 SB (DPSB)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Dipalmitoilorac-glicero-3-sulfobetaina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H79NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
718.12
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
grupa funkcyjna
(Sphingolipid)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Zastosowanie
Ukierunkowane dostarczanie leków
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)