Merck
860675P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate (d20:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860675P, powder
Synonim(y):
D-erytro-spinganino-1-fosforan (zasada C20)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H44NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.54
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860675P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860675P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C20H44NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21)18-26-27(23,24)25/h19-20,22H,2-18,21H2,1H3,(H2,23,24,25)/t19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
WEYZCBKZGOIPIU-VQTJNVASSA-N
Opis ogólny
Sfinganino-1-fosforan jest fosforylowaną pochodną C20 zasadowej sfinganiny.
Działania biochem./fizjol.
Egzogenny sfinganino-1-fosforan aktywuje receptor sfingozyno-1-fosforanu 1 (S1P1). Wykazuje działanie ochronne przed niedokrwieniem wątroby i nerek oraz reperfuzją (IR). Sfingozyno-1-fosforan i sfinganino-1-fosforan są bioaktywnymi mediatorami lipidowymi. Fosforan sfinganiny-1 działa przeciwnie do aktywności fosforanu sfingozyny-1. Zwiększone stężenie sfinganiny-1-fosforanu działa jako potencjalny biomarker ekspozycji na fumonizynę i toksyczności u myszy.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860675P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shizhong Bu et al.
Arthritis and rheumatism, 62(7), 2117-2126 (2010-03-24)
Previous studies have revealed a phosphatase and tensin homolog (PTEN)-dependent interaction between the sphingolipid agonist dihydrosphingosine 1-phosphate (dhS1P) and the transforming growth factor beta/Smad3 signaling pathway. This study was undertaken to examine responses of systemic sclerosis (SSc) fibroblasts to sphingosine
Dong-Hyun Kim et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 69(23), 2071-2082 (2006-10-25)
Fumonisins are specific inhibitors of ceramide synthase in sphingolipid metabolism. An alteration in sphingolipid metabolism as a result of fumonisin B1 (FB1) exposure is related to cell death, and sphinganine/sphingosine ratio has been used as an indicator of fumonisin exposure
Sang Won Park et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 90(8), 1209-1224 (2010-05-12)
Liver failure due to ischemia and reperfusion (IR) and subsequent acute kidney injury are significant clinical problems. We showed previously that liver IR selectively reduced plasma sphinganine-1-phosphate levels without affecting sphingosine-1-phosphate (S1P) levels. Furthermore, exogenous sphinganine-1-phosphate protected against both liver