Merck
860672P
Avanti
C22 Ceramide (d14:1/22:0)
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
N-behenoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H71NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
565.95
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
1 ea of 10 mg (860672P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
deuterated lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
Zastosowanie
C22 Ceramide (d14:1/22:0) has been used as a standard for measuring sphingomyelins and ceramides through a multiple reaction monitoring (MRM) method by ultrafast-liquid chromatography (UFLC)-mass spectrometry (MS).
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of ER stress on sphingolipid levels and apoptotic pathways in retinal pigment epithelial cells
Afcsar E, et al.
Redox Biology, 101430-101430 (2020)