Kluczowe dokumenty
860660P
Avanti
Sphingosine (d20:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860660P, powder
Synonim(y):
D-erytrofingozyna (zasada C20)
Wybierz wielkość
1360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1360,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860660P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860660P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h16-17,19-20,22-23H,2-15,18,21H2,1H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
HTJSZHKGNMXZJN-YIVRLKKSSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)