860633P
Avanti
C6 Dihydroceramide (d18:0/6:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860633P, powder
Synonim(y):
N-hexanoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860633P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860633P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H49NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h22-23,26-27H,3-21H2,1-2H3,(H,25,28)/t22-,23+/m0/s1
Klucz InChI
VUMHYWBWYSPQMM-XZOQPEGZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3