Merck
860598P
Avanti
C18 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860598P, powder
Synonim(y):
D-lactosyl-β-1,1′ N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
Wybierz wielkość
5 MG
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H91NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
890.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (860598P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860598P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860598P-50mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860598P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Klucz InChI
VOZHMDQUIRUFQW-LOTHNZFDSA-N
Opis ogólny
C18 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0) is a synthetic sphingolipid.[1]
Zastosowanie
C18 Lactosyl (β) Ceramide (d18:1/18:0) is suitable for use as a lipid standard in ozone-induced dissociation mass spectrometry (OzID-MS).[2] It is also suitable for the preparation of saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs).[3]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-25mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-50mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes
Hilvo M, et al.
Diabetologia, 61(6), 1424-1434 (2018)
Saposin lipid nanoparticles: a highly versatile and modular tool for membrane protein research
Flayhan A, et al.
Structure, 26(2), 345-355 (2018)
Structural analysis of unsaturated glycosphingolipids using shotgun ozone-induced dissociation mass spectrometry
Barrientos RC, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(11), 2330-2343 (2017)