Merck
860464P
Avanti
N-C24:1-deoxysphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 860464P, powder
Synonim(y):
N-nervonoilo-1-deoksysphinganina (m18:0/24:1)
Wybierz wielkość
1 MG
1470,00 zł
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1470,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H83NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
634.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860464P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860464P
typ lipidu
sphingolipids
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
Klucz InChI
XBNZFPFCTSJHRI-FIIAPBGQSA-N
Opis ogólny
1-deoksyfinganina jest nietypową zasadą sfingoidalną, w której brakuje grupy 1-hydroksylowej.[1]
Zastosowanie
N-C24: 1-deoksysphinganina lub N-nervonoilo-1-deoksysphinganina(m18:0/24:1) została użyta jako wzorzec w ilościowym oznaczaniu atypowych zasad sfingoidowych w próbkach biologicznych metodą chromatografii cieczowej w odwróconej fazie sprzężonej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową (LC-MS/MS).[1]
Działania biochem./fizjol.
1-deoksysphinganina może być toksyczna dla komórek nowotworowych.[1] Jest potencjalnym biomarkerem cukrzycy typu 2.[2] 1-deoksyfinganina działa jako cytotoksyczny lipid dla komórek produkujących insulinę.[2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860464P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard A Zuellig et al.
Diabetes, 63(4), 1326-1339 (2014-01-01)
Irreversible failure of pancreatic β-cells is the main culprit in the pathophysiology of diabetes, a disease that is now a global epidemic. Recently, elevated plasma levels of deoxysphingolipids, including 1-deoxysphinganine, have been identified as a novel biomarker for the disease.
Junliang Wan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(46), 12953-12961 (2019-10-23)
Most common sphingolipids are comprised of "typical" sphingoid bases (sphinganine, sphingosine, and structurally related compounds) and are produced via the condensation of l-serine with a fatty acyl-CoA by serine palmitoyltransferase. Some organisms, including mammals, also produce "atypical" sphingoid bases that
Noemi Jiménez-Rojo et al.
Biophysical journal, 107(12), 2850-2859 (2014-12-18)
Ceramides and dihydroceramides are N-acyl derivatives of sphingosine and sphinganine, respectively, which are the major sphingoid-base backbones of mammals. Recent studies have found that mammals, like certain other organisms, also produce 1-deoxy-(dihydro)ceramides (1-deoxyDHCers) that contain sphingoid bases lacking the 1-hydroxyl-
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now