Merck
856719L
Avanti
17:0-18:1 PE-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-heptadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero(d5)-3-phosphoethanolamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H73D5NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
737.05
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.12
Próba
>99% (TLC)
Postać
solution
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (856719L-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C